Documenti fondamentali
GF63535574
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
100g lump, 3mm max. lump size
Sinonimo/i:
W 276100
Scegli un formato
1 EA
204,00 €
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
204,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 635-355-74
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)