Documenti fondamentali
GF63297894
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 500mm x 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
NI037910
Scegli un formato
1 EA
582,00 €
582,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
582,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
582,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 632-978-94
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)