Documenti fondamentali
GF62613413
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI043025
Scegli un formato
1 EA
183,00 €
5 EA
1.010,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
183,00 €
5 EA
1.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 626-134-13
Misura × spessore
100x100 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)