Documenti
GF62383417
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 2000 g, purity 99.0+%
Sinonimo/i:
FE006041
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 623-834-17
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
2000 g
Dimens. media particelle
6-8 μm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Iron chips, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267945
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.+%
GF46921451
Iron
Iron granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
413054
Iron
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron