GF62224387
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
100m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU065120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 622-243-87
L × diam.
100 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)