Documenti fondamentali
GF62203777
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.02mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070276
Scegli un formato
1 EA
394,00 €
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
394,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 622-037-77
Misura × spessore
0.5 m × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)