Documenti fondamentali
GF60998732
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.18 mm, Fe64%/Ni36%, length 1 m, temper hard
Sinonimo/i:
FE020268
Scegli un formato
1 EA
482,00 €
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
482,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 609-987-32
Lunghezza
1 m
Spessore
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)