Documenti fondamentali
GF60943822
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 2 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301865
Scegli un formato
1 EA
649,00 €
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
649,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 609-438-22
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)