Documenti fondamentali
GF60586498
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 3.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240380
Scegli un formato
1 EA
603,00 €
603,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
603,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
603,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 605-864-98
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)