Documenti fondamentali
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
TI040300
Scegli un formato
1 EA
3.040,00 €
3.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 600-306-49
Misura × spessore
1 m × 0.030 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)