Documenti fondamentali
GF59145127
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 200 x 300mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU060220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 591-451-27
Misura × spessore
200 mm × 300 mm × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)