Documenti fondamentali
GF58769443
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF210321
Scegli un formato
1 EA
334,00 €
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
334,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 587-694-43
Lungh. × largh. × spess.
10 m × 12 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)