Documenti fondamentali
GF57722429
Niobium
Washer, size m6, length 25 pcs, outside diameter 11.57 - 12.00mm
Sinonimo/i:
NB00WA06, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31161807
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 577-224-29
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)