GF57365118
Boron nitride
rod, 15 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607930
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 573-651-18
Lunghezza
50 mm
Diametro
15 mm