Documenti fondamentali
GF57049117
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 20 g
Sinonimo/i:
SJ606300
Scegli un formato
1 EA
296,00 €
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
296,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 570-491-17
Peso
20 g
Dimensione nominale granuli
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)