Documenti fondamentali
GF56843725
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 33 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE010220
Scegli un formato
1 EA
891,00 €
891,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
891,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
891,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 568-437-25
Misura × spessore
33 mm × 50 mm × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)