Documenti fondamentali
GF56777754
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 114 mm, L 50 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317992
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto GF56777754, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 567-777-54
Lunghezza
50 mm
Diametro
114 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)