Documenti fondamentali
GF55922632
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, hard
Sinonimo/i:
CU053150
Scegli un formato
1 EA
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 559-226-32
Misura × spessore
150x150 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)