GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
Sinonimo/i:
PJ088710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 555-892-60
Apertura nominale
0.20 mm
Misura
20 × 20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)