Documenti fondamentali
GF55309787
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
FE245810
Scegli un formato
1 EA
1.490,00 €
1.490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1.490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 553-097-87
Lunghezza
20 m
Diam. conduttore
0.075 mm
Spessore isolante
0.018 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)