Documenti fondamentali
GF55172965
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
SI647950
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 551-729-65
Lunghezza
100 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)