Documenti fondamentali
GF54463215
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.55 mm, size 150 × 150 mm, condition copolymer
Sinonimo/i:
PP301460
Scegli un formato
1 EA
235,00 €
5 EA
894,00 €
10 EA
1.650,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
235,00 €
5 EA
894,00 €
10 EA
1.650,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 544-632-15
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)