GF54212914
Lanthanum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Lanthanum, LA000200
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 542-129-14
Resistività
54 μΩ-cm
Misura × spessore
100x100 mm × 0.025 mm
P. eboll.
3464 °C (lit.)
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Densità
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La]
InChI
1S/La
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3