Documenti fondamentali
GF54078701
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 6 mm, size 1000 × 1000 mm
Sinonimo/i:
ME303055
Scegli un formato
1 EA
1.940,00 €
1.940,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.940,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.940,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 540-787-01
Misura
1000 × 1000 mm
Spessore
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)