Documenti
GF53968393
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 4mm disks, 0.006mm thickness
Sinonimo/i:
SN010200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 539-683-93
diam. × spessore
4 mm × 0.006 mm