Documenti fondamentali
GF53929727
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 100mm x 25mm diameter
Sinonimo/i:
MG097940
Scegli un formato
1 EA
366,00 €
5 EA
1.480,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
366,00 €
5 EA
1.480,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 539-297-27
L × diam.
100 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)