GF52506783
Gold
mesh, nominal aperture 0.04 mm, size 25 × 25 mm, thickness 0.006 mm
Sinonimo/i:
AU008725
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 525-067-83
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Apertura nominale
0.04 mm
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.006 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N