Documenti fondamentali
GF52297195
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140300
Scegli un formato
1 EA
346,00 €
346,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
346,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
346,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 522-971-95
Misura × spessore
1 m × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)