Documenti fondamentali
GF52295621
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.175 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301440
Scegli un formato
1 EA
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
148,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 522-956-21
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.175 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)