Documenti fondamentali
GF52245738
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AU050250
Scegli un formato
1 EA
1.480,00 €
1.480,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.480,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.480,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 522-457-38
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)