Documenti
GF52123788
Rhodium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
Sinonimo/i:
RH005130
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141738
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 521-237-88
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.025 m
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N