Documenti fondamentali
GF51900027
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 6mm disks, 0.012mm thickness
Sinonimo/i:
NI180220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 519-000-27
diam. × spessore
6 mm × 0.012 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)