Documenti fondamentali
GF51444817
Tantalum
nut, size m3, length 25 pcs, style hexagonal
Sinonimo/i:
TA00NU03, Ta
Scegli un formato
1 EA
661,00 €
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
661,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31161727
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Temp. autoaccensione
572 °F
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 514-448-17
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)