Documenti fondamentali
GF51161419
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303350
Scegli un formato
1 EA
138,00 €
10 EA
1.390,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
138,00 €
10 EA
1.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 511-614-19
Misura
150 × 150 mm
Spessore
10 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)