Documenti fondamentali
GF50896558
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 4.5 mm, size 300 × 300 mm, clear
Sinonimo/i:
CV313045
Scegli un formato
1 EA
312,00 €
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
312,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-965-58
Misura
300 × 300 mm
Spessore
4.5 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)