Documenti fondamentali
GF50468014
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 19 mm, L 300 mm
Sinonimo/i:
FP367930
Scegli un formato
1 EA
528,00 €
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
528,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 504-680-14
Lunghezza
300 mm
Diametro
19 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)