GF49222582
Cerium
wire reel, 25mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinonimo/i:
Cerium, CE005110
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 492-225-82
Resistività
73 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 mm × 1.0 mm
P. eboll.
3443 °C (lit.)
Punto di fusione
795 °C (lit.)
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ce]
InChI
1S/Ce
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3