Documenti fondamentali
GF48960322
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, type t410
Sinonimo/i:
AR311050
Scegli un formato
1 EA
425,00 €
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
425,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 489-603-22
Lunghezza
1 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)