Documenti fondamentali
GF48944043
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 120 mm
Sinonimo/i:
TI010251
Scegli un formato
1 EA
1.010,00 €
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 489-440-43
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
120 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)