Documenti fondamentali
GF48528591
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301250
Scegli un formato
1 EA
241,00 €
5 EA
610,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
241,00 €
5 EA
610,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 485-285-91
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.05 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)