Documenti fondamentali
GF48374523
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
MN010260
Scegli un formato
1 EA
1.850,00 €
1.850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.850,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 483-745-23
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)