Documenti fondamentali
GF48277200
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE227908
Scegli un formato
1 EA
200,00 €
5 EA
810,00 €
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
200,00 €
5 EA
810,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 482-772-00
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)