GF48158084
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
Sinonimo/i:
PP302810
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 481-580-84
Dimensioni celle
8 mm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)