Documenti fondamentali
GF47901157
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
CU137150
Scegli un formato
1 EA
350,00 €
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
350,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 479-011-57
L × spess. parete
500 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.4 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)