Documenti fondamentali
GF47189885
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301009
Scegli un formato
1 EA
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 471-898-85
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.0009 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)