GF46996699
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
CV301150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 469-966-99
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.0125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3