Documenti fondamentali
GF46847863
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
Sinonimo/i:
NI050311
Scegli un formato
1 EA
448,00 €
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
448,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
temper (hard)
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 468-478-63
Lungh. × largh. × spess.
10 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)