Documenti fondamentali
GF46551944
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
100m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CO125150
Scegli un formato
1 EA
685,00 €
685,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
685,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
685,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.2%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 465-519-44
L × diam.
100 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)