Documenti fondamentali
GF45989207
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 500mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI047905
Scegli un formato
1 EA
342,00 €
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 459-892-07
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)