Documenti fondamentali
GF45812370
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.4 mm, L 0.5 m, natural
Sinonimo/i:
SU321400
Scegli un formato
1 EA
409,00 €
409,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
409,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
409,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 458-123-70
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.4 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)